Imprimer
Acide 4-phénylbutyrique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
130380250 130381000 130385000
ACRO130380250EA 64.5 EUR
ACRO130380250 ACRO130381000 ACRO130385000
Acide 4-phénylbutyrique 99%
Acide 4-phénylbutyrique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 165 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 49…52 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004403
Numéro CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %