Imprimer
Acide 3,5-xylylacétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (3,5-diméthylphényl)acétique
L09707.03 L09707.06
L09707.03EA 61 EUR
L09707.03 L09707.06
Acide 3,5-xylylacétique ≥98%
Acide 3,5-xylylacétique
Purity: 98+% CAS No.: 42288-46-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 2083903
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082776
Numéro CAS: 42288-46-0