Imprimer
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)acétique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
B22872.06 B22872.14
B22872.06EA 112 EUR
B22872.06 B22872.14
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)acétique ≥97%
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)acétique
Purity: 97% CAS No.: 177985-32-9 Molecular Formula: C8H6ClFO2 Formula Weight: 188.59 Melting Point: 102-105° MDL No.: MFCD00236028
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Poids moléculaire: 188.59 g/mol
Point d'ébullition: 289
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236028
Numéro CAS: 177985-32-9