Imprimer
Chloroformiate de 4-nitrophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18742.06 A18742.14 A18742.22
A18742.06EA 37.8 EUR
A18742.06 A18742.14 A18742.22
Chloroformiate de 4-nitrophényle ≥97%
Chloroformiate de 4-nitrophényle
Purity: 97% CAS No.: 7693-46-1 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Acrid Melting Point: 75-82° Boiling Point: 159-162°/19mm Beilstein Reference: 518127 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007321
Formule: C₇H₄ClNO₄
Poids moléculaire: 201.57 g/mol
Point d'ébullition: 159…162 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 75…82 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00007321
Numéro CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8 II