Imprimer
Chloroformiate de 4-nitrophényle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 53.6 EUR
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
Chloroformiate de 4-nitrophényle 97%
Chloroformiate de 4-nitrophényle
Formule: C₇H₄ClNO₄
Poids moléculaire: 201.57 g/mol
Point d'ébullition: 159…162 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 73…81 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007321
Numéro CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 2923
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)