Imprimer
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15653.06 A15653.14 A15653.22
A15653.06EA 32.2 EUR
A15653.06 A15653.14 A15653.22
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique ≥98%
Acide (3,4-dichlorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 5807-30-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 87-92° Beilstein Reference: 1953781 MDL No.: MFCD00004333
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004333
Numéro CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7