Imprimer
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichlorophenylacetic acid
B21354.06 B21354.14 B21354.22
B21354.06EA 30.4 EUR
B21354.06 B21354.14 B21354.22
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique ≥98%
Acide (2,6-dichlorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 6575-24-2 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 1952744
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004320
Numéro CAS: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0