Imprimer
Acide (3-bromophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B20758.06 B20758.14
B20758.06EA 141 EUR
B20758.06 B20758.14
Acide (3-bromophényl)acétique ≥98%
Acide (3-bromophényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 1878-67-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 2045104
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004330
Numéro CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1