Imprimer
Acide (2-bromophényl)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
A16900.06 A16900.14 A16900.22
A16900.06EA 48.9 EUR
A16900.06 A16900.14 A16900.22
Acide (2-bromophényl)acétique ≥98%
Acide (2-bromophényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 18698-97-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 105-106° Beilstein Reference: 2250655
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Poids moléculaire: 215.05 g/mol
Point d'ébullition: 308
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004314
Numéro CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2