Imprimer
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
26194554-25G 26194554-5G
MOLE26194554-25GEA 275 EUR
MOLE26194554-25G MOLE26194554-5G
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 203.24 g/mol
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,04987