Imprimer
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
A15260.14 A15260.06 A15260.22
A15260.14EA 221 EUR
A15260.14 A15260.06 A15260.22
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique ≥98%
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Purity: 98% CAS No.: 133-32-4 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Odour: Odourless Melting Point: 121-125° Beilstein Reference: 171120 Merck Reference: 14,4965 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005664
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 203.24 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,04987