Imprimer
Acide 3-(indole-3-yl)propionique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L04877.14 L04877.06
L04877.14EA 108 EUR
L04877.14 L04877.06
Acide 3-(indole-3-yl)propionique ≥98%
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Purity: 98% CAS No.: 830-96-6 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.21 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 147733
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005660
Numéro CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1