Imprimer
Acide 3-(indole-3-yl)propionique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 71.4 EUR
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
Acide 3-(indole-3-yl)propionique 99%
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 189.21 g/mol
Point de fusion: 130…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005660
Numéro CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %