Imprimer
Acide indole-3 acétique, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 64.5 EUR
1.00353.0010 1.00353.0100
Acide indole-3 acétique, Millipore®
Acide indole-3 acétique
Formule: C₁₀H₉NO₂
Poids moléculaire: 175.19 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005636
Numéro CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2