Imprimer
Acide indole-3 acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
A10556.06 A10556.14 A10556.22 A10556.36
A10556.06EA 34.6 EUR
A10556.06 A10556.14 A10556.22 A10556.36
Acide indole-3 acétique ≥98%
Acide indole-3 acétique
Purity: 98+% CAS No.: 87-51-4 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: ca 167° dec. Beilstein Reference: 143358 Merck Reference: 14,4964 MDL No.: MFCD00005636
Formule: C₁₀H₉NO₂
Poids moléculaire: 175.19 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: ∼ 167 °C (déc.)
Point éclair: 171 °C (339 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005636
Numéro CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Indice Merck: 14,4964