Imprimer
Acide 3-cyclohexylpropionique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
171450500 171452500
ACRO171450500EA 156 EUR
ACRO171450500 ACRO171452500
Acide 3-cyclohexylpropionique 99%
Acide 3-cyclohexylpropionique
Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 275,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…17 °C
Densité: 0,998 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001527
Numéro CAS: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %