Acide naphtyl-2 acétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Naphthaleneacetic acid, 2-(Naphthalen-2-yl)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 581-96-4
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 141-143°
Beilstein Reference: 973396
Formule:
C₁₂H₁₀O₂ Poids moléculaire: 186.21 g/mol Point d'ébullition: 352 Point de fusion: 141…143 °C Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004126 Numéro CAS: 581-96-4 EINECS: 209-475-0 |