Imprimer
Acide naphtyl-1 acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Planofix
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
8.06862.0100EA 50.6 EUR
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
Acide naphtyl-1 acétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide naphtyl-1 acétique
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Poids moléculaire: 186.21 g/mol
Point d'ébullition: 352
Point de fusion: 129…131 °C
Densité: ∼1.263 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004046
Numéro CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Indice Merck: 12,06458
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 125 - 131 °C
Molar Mass 186.21 g/mol
Bulk Density 240 kg/m3
pH 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C)