Imprimer
Acide naphtyl-1 acétique 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Planofix
A11069.0B A11069.18 A11069.30
A11069.0BEA 363 EUR
A11069.0B A11069.18 A11069.30
Acide naphtyl-1 acétique 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Acide naphtyl-1 acétique
Purity: 96% CAS No.: 86-87-3 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 126-133° Beilstein Reference: 1308415 Merck Reference: 14,6371 MDL No.: MFCD00004046
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Poids moléculaire: 186.21 g/mol
Point d'ébullition: 352
Point de fusion: 126…133 °C
Densité: ∼1.263 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004046
Numéro CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Indice Merck: 12,06458