Imprimer
Acide naphtyl-1 acétique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Planofix
349640250 349641000 349645000
ACRO349640250EA 39.8 EUR
ACRO349640250 ACRO349641000 ACRO349645000
Acide naphtyl-1 acétique 95%
Acide naphtyl-1 acétique
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Poids moléculaire: 186.21 g/mol
Point d'ébullition: 352
Point de fusion: 126…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004046
Numéro CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Indice Merck: 12,06458
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 133 °C
GC ≥94 %