Imprimer
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
L10960.09 L10960.18
L10960.09EA 94 EUR
L10960.09 L10960.18
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique 96%
Acide (α,α,α-trifluoro-3-tolyl)acetique
Purity: 98+% CAS No.: 351-35-9 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Melting Point: 77-78° Beilstein Reference: 2213223
Formule: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004339
Numéro CAS: 351-35-9
EINECS: 206-511-7