Imprimer
2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11984.0E A11984.22 A11984.36
A11984.0EEA 389 EUR
A11984.0E A11984.22 A11984.36
2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol ≥97%
2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol
Purity: 97% CAS No.: 110-03-2 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Odourless Boiling Point: 214-215° Beilstein Reference: 1361437 MDL No.: MFCD00004473
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 214…215 °C
Point de fusion: 87…91 °C
Densité: 0,898
Point éclair: 126 °C (258 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004473
Numéro CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5