2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₈O₂ Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa) Point de fusion: 88…91 °C Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 126 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004473 Numéro CAS: 110-03-2 EINECS: 203-731-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Flakes or pellets or prills |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 91 °C |
GC | ≥96.0 % |