Imprimer
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 39.3 EUR
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol 99%
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Point d'ébullition: 208 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 122…128 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004685
Numéro CAS: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Indice Merck: 12,06547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g