Alcool isoamylique ≥98% pour analyse du lait suivant la norme NF V 04-210
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa) Point de fusion: –117 °C Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 42 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002934 Numéro CAS: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,III Indice Merck: 13,05214 |
|
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) | 0.808 - 0.818 |
Assay (calculated as mixture of isomers) | Min. 98 % |
Fats | Passes test |
Furfuraldehyde | Passes test |
Organic impurities | Passes test |
Distillation range | 128 - 132 °C |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
2-Methyl-1-butanol | 8 - 10 % |
3-Methyl-1-butanol | 90 - 92 % |
Water | Max. 0.5 % |