Imprimer
Alcool isoamylique zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthyl-3-butanol-1
MQ200
8.18969.1000 8.18969.9048 8.18969.9160
8.18969.1000EA 83.7 EUR
8.18969.1000 8.18969.9048 8.18969.9160
Alcool isoamylique zS, Sigma-Aldrich®
Alcool isoamylique
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 130
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 335 °C
Saturation concentration 11 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid