Alcool isoamylique mélange d'isomères ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthyl-3-butanol-1
Purity: 99%
CAS No.: 123-51-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Unpleasant
Melting Point: -117°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1718835
Merck Reference: 14,5195
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002934
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Poids moléculaire: 88.15 g/mol Point d'ébullition: 130…132 °C Point de fusion: –117 °C Densité: 0.809 Point éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002934 Numéro CAS: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3 III Indice Merck: 14,5195 |