Imprimer
Alcool isoamylique 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthyl-3-butanol-1
126480010 126480025 126485000 126480250
ACRO126480010EA 124 EUR
ACRO126480010 ACRO126480025 ACRO126485000 ACRO126480250
Alcool isoamylique 98%, pur
Alcool isoamylique
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA