Imprimer
tert-Butanol, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool tert-butylique, Alcool butylique tertiaire, Triméthylcarbinol, Méthyl-2 propanol-2
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 46.2 EUR
50621-1ML-F 50621-5ML-F
tert-Butanol, Supelco®
tert-Butanol
Formule: (CH₃)₃COH
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 82.2
Point de fusion: 25.3
Densité: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM