Imprimer
tert-Butanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool tert-butylique, Alcool butylique tertiaire, Triméthylcarbinol, Méthyl-2 propanol-2
20814.292EA 108 EUR
20814.292 20814.460
tert-Butanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
tert-Butanol
Formule: (CH₃)₃COH
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 82.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25.3 °C
Densité: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
REACH: 01-2119444321-51
Indice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 81.5 - 83.0 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 24 - 26 °C
Non-volatile residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.1 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test