Imprimer
tert-Butanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool tert-butylique, Alcool butylique tertiaire, Triméthylcarbinol, Méthyl-2 propanol-2
L12338.AK L12338.AU L12338.0F
L12338.AKEA 31.2 EUR
L12338.AK L12338.AU L12338.0F
tert-Butanol ≥99%
tert-Butanol
Purity: 99% CAS No.: 75-65-0 Molecular Formula: (CH3)3COH Formula Weight: 74.12 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.3870 Melting Point: 25° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 906698 Merck Reference: 14,1542 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004464
Formule: (CH₃)₃COH
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C
Point de fusion: 25 °C
Densité: 0.786
Point éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM