tert-Butanol 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool tert-butylique, Alcool butylique tertiaire, Triméthylcarbinol, Méthyl-2 propanol-2
Purity: 99+%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formule:
(CH₃)₃COH Poids moléculaire: 74.12 g/mol Point d'ébullition: 83 °C Point de fusion: 25 °C Densité: 0.786 Point éclair: 11 °C (52 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004464 Numéro CAS: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3 II Indice Merck: 14,1542 |