Imprimer
tert-Butanol ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool tert-butylique, Alcool butylique tertiaire, Triméthylcarbinol, Méthyl-2 propanol-2
390690010 390690025
ACRO390690010EA 91.2 EUR
ACRO390690010 ACRO390690025
tert-Butanol ACS
tert-Butanol
Formule: (CH₃)₃COH
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 25…25.5 °C
Densité: 0.78 g/cm³
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm