Imprimer

2-Méthyl-2-butanol, EMPLURA®, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Alcool tert-amylique

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.06193.1000 8.06193.9025 8.06193.9046 8.06193.4000
8.06193.1000EA 80.25 EUR
8.06193.1000 8.06193.9025 8.06193.9046 8.06193.4000
2-Méthyl-2-butanol, EMPLURA®, Supelco®
2-Méthyl-2-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 102
Point de fusion: –8.4 °C
Densité: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004478
Numéro CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07218

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR