2-Méthyl-2-butanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool tert-amylique
Purity: 98%
CAS No.: 75-85-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.4050
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -12°
Boiling Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1361351
Merck Reference: 14,7140
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004478
Formule:
C₅H₁₂O Poids moléculaire: 88.15 g/mol Point d'ébullition: 101…103 °C Point de fusion: ∼–12 °C Densité: 0.805 Point éclair: 20 °C (68 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004478 Numéro CAS: 75-85-4 EINECS: 200-908-9 UN: 1105 ADR: 3 II Indice Merck: 13,07218 |