Isobutanol ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool isobutylique, Méthyl-2 propanol-1
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂OH Poids moléculaire: 74.12 g/mol Point d'ébullition: 107.9 °C (1013 hPa) Point de fusion: –108 °C Densité: 0.802 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 28 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004740 Numéro CAS: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3 III Indice Merck: 13,05148 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.0006 meq/g |
Boiling point | 107 - 109 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.799 - 0.803 |
Density (20/20) | 0.800 - 0.804 |
Indice de réfraction (15°C) | 1.397 - 1.399 |
Indice de réfraction (20°C) | 1.395 - 1.396 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.5 % |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |