Imprimer
Isobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool isobutylique, Méthyl-2 propanol-1
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 1230 EUR
1.00985.6025 1.00985.9190
Isobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Poids moléculaire: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 107.9
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM