Isobutanol 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool isobutylique, Méthyl-2 propanol-1
Purity: 99+%
CAS No.: 78-83-1
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 28°(82°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.802
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
pH: 7
Melting Point: -108°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1730878
Merck Reference: 14,5131
UN No.: 1212
MDL No.: MFCD00004740
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂OH Point d'ébullition: 107…108 °C Point de fusion: –108 °C Densité: 0,802 Point éclair: 28 °C (82 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004740 Numéro CAS: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3,III Indice Merck: 14,5131 |