Imprimer
Isobutanol 99+%, Qualité spectrophotométrique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
167700010 167705000
ACRO167700010EA 147 EUR
ACRO167700010 ACRO167705000
Isobutanol 99+%, Qualité spectrophotométrique
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 107,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Indice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 330 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %