Imprimer
2,5-Diméthyl-2-hexanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20352.06 B20352.14
B20352.06EA 52.6 EUR
B20352.06 B20352.14
2,5-Diméthyl-2-hexanol ≥98%
2,5-Diméthyl-2-hexanol
Purity: 98% CAS No.: 3730-60-7 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 1732761 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00021814
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 155…156 °C
Densité: 0,8203 g/cm³ (0 °C)
Point éclair: 52 °C (125 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021814
Numéro CAS: 3730-60-7
EINECS: 223-085-8
UN: 1987
ADR: 3,III