3-Méthoxy-3-méthylbutane-1-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 56539-66-3
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1732882
MDL No.: MFCD00044771
Formule:
C₆H₁₄O₂ Point d'ébullition: 173…175 °C Point de fusion: –50 °C Densité: 0,926 Point éclair: 71 °C (159 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044771 Numéro CAS: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |