Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
22104.292EA 52.4 EUR
22104.292 22104.460 22104.320
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108,6 °C
Densité: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %