Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.01849.1000 1.01849.2500 1.01849.9190 1.01849.4000 1.01849.5011
1.01849.1000EA 109 EUR
1.01849.1000 1.01849.2500 1.01849.9190 1.01849.4000 1.01849.5011
Tert-Butyle methyle oxyde, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes.
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108,6 °C
Densité: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99,5 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0,0005 meq/g
Al (Aluminium) ≤ 0,00005 %
B (Boron) ≤ 0,000002 %
Ba (Barium) ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0,000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0,000002 %
Cu (Copper) ≤ 0,000002 %
Fe (Iron) ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0,00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0,000002 %
Pb (Lead) ≤ 0,00001 %
Sn (Tin) ≤ 0,00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0,00001 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤ 0,0001 %
Evaporation residue ≤ 0,001 %
Water ≤ 0,03 %