Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.01843.2500 1.01843.6025 1.01843.6190 1.01843.9011
1.01843.2500EA 137 EUR
1.01843.2500 1.01843.6025 1.01843.6190 1.01843.9011
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.0% (par GC), EMPLURA®, Supelco®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55.2
Point de fusion: –108.6 °C
Densité: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM