Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.7%, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
34498-1L 34498-2.5L 34498-4X2.5L
34498-1LEA 103 EUR
34498-1L 34498-2.5L 34498-4X2.5L
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.7%, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55.3 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 8.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Vapor Density 3.1 (vs air)
Determination of P/N ≤5 ng/L
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)
Autoignition Temperature 705 °F