Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
L14030.AP L14030.AU L14030.0F
L14030.APEA 34.2 EUR
L14030.AP L14030.AU L14030.0F
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99%
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Purity: 99% CAS No.: 1634-04-4 Molecular Formula: (CH3)3COCH3 Formula Weight: 88.15 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.3690 Odour: Mild Melting Point: -109° Boiling Point: 55-56° Beilstein Reference: 1730942 Merck Reference: 14,6032 UN No.: 2350 MDL No.: MFCD00008812
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0.742
Point éclair: –25 °C (–13 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2350
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM