Tert-Butyle methyle oxyde, extra sec sur tamis moléculaire 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
Formule:
(CH₃)₃COCH₃ Point d'ébullition: 54…56 °C (760 mmHg) Point de fusion: –110 °C Densité: 0,7404 g/cm³ Point éclair: –28 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008812 Numéro CAS: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Indice Merck: 13,06059 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |