Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde, extra sec 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
375211000 375210010
375211000.EA 65.7 EUR
375211000. 375210010.
Tert-Butyle methyle oxyde, extra sec 99+%, AcroSeal®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 54…56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –110 °C
Densité: 0,7404 g/cm³
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)