Imprimer
Diisobutylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L15495.AE L15495.AP L15495.AU
L15495.AEEA 35.4 EUR
L15495.AE L15495.AP L15495.AU
Diisobutylamine 99%
Diisobutylamine
Purity: 99% CAS No.: 110-96-3 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4090 Melting Point: -77° Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 1209251 UN No.: 2361 MDL No.: MFCD00008930
Formule: C₈H₁₉N
Poids moléculaire: 129.25 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.744
Point éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008930
Numéro CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
UN: 2361
ADR: 3 III