Imprimer
Bis(2-éthylhexyl)amine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 183 EUR
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-éthylhexyl)amine 99%
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %